Learn More
Chlorure de calcium hydraté, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical™
Code produit 10504444 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10504444 5 kg Récipient en plastique 5kg
10050070 250 g Récipient de poudre en plastique 250g
10171800 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10504444 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1500/65
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chlorure de calcium hydraté, certifié AR pour l’analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 147.01
Numéro MDL 149613
Clé InChI LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de calcium dihydraté
SMILES O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point de fusion 175°C
Couleur Beige à blanc
pH 4.5 to 6.5
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 147.02g/mol
Conditionnement Récipient en plastique