Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., USP, Fisher Chemical
Code produit 10325220 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10325220 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10325220 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1500/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 175°C
CAS 10035-04-8
Couleur Beige à blanc
pH 4.5 to 6.5
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Numéro MDL 149613
Poids de la formule 147.02g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium chloride, dihydrate, Calcium chloride