Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, extra pur, flocons à des fins de séchage, 77-80 % CaCl2, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10063853 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10063853 10 kg Récipient en plastique 10kg
10657662 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10063853 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 123350100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10035-04-8 | CaCl2·2H2O | 147.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2·2H2O
Poids moléculaire (g/mol) 147.02
Numéro MDL MFCD00149613
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride dihydrate
Point de fusion 175.0°C
Note relative au nom For drying pursposes
Couleur Gris blanc à blanc
Forme physique Paillettes
Quantité 10 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Gravité spécifique 0.83
Densité 0.8300g/mL
Formule linéaire CaCl2·2H2O
Fieser 01,104
Merck Index 15, 1661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1000g/L (0°C). Other solubilities: freely soluble in alcohol
Poids de la formule 147.02
Pourcentage de pureté 77 to 80% (CaCl2)
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate