Learn More
Chlorure de calcium dihydraté, MP Biomedicals™
Code produit 11465195 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11465195 500 g
11475195 1 kg
11455655 5 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465195 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 02199524.5
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Utile pour la préparation de bactéries compétentes. Chlorure de calcium dihydraté, MP Biomedicals est un réactif biochimique de qualité USP. Il est utilisé dans la préparation de billes d'alginate de calcium et pour composer le milieu pour les Clostridia thermophiles (MTC). Il peut être utilisé pour
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2. 2H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Dihydrate
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau avec libération thermique, éthanol, acide acétique, acétone.
Poids moléculaire (g/mol) 147.01
Poids de la formule 147.01
Pourcentage de pureté 99,0 à 107,0 %
Qualité USP