Learn More
Dihydrate de chlorure de calcium, Puriss. p.a., réactif, réac. Ph. Eur., ≥99 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15673380 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
50 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
50kg
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15673380 2.5 kg 2.50kg
15683380 500 g 500g
15663380 1 kg 1kg
15603390 6 x 2.5 kg 6 pièces
15693380 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15673380 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 313072.5KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10035-04-8
Formule moléculaire CaCl2 · 2H2O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Dihydrate
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 2.5 kg
Numéro MDL MFCD00149613
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 147.01g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride dihydrate