Learn More
Chlorure de calcium, Pharmacopée européenne 0,01 M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12950384 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12950384 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12950384 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur RP 047 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    119.00€
    110.44€ / 1000mL
    Économisez 8.56€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Les réactifs de la pharmacopée sont conçus pour être utilisés dans les analyses de pharmacopée et les monographies, produits dans le cadre ISO 9001 conforme aux BPF, et aux spécifications de la pharmacopée, à l’aide des composants de qualité des réactifs de la pharmacopée et de l’eau répondant aux exigences pertinentes de la monographie de la pharmacopée pour l’eau purifiée. Certaines normes pharmacopée sont également agréées ISO 17025 et ISO 43
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride solution
Conditionnement Flacon
CAS 10043-52-4
Notes de qualité de la pureté Référence du pH de l’UE : 1014602
Formule moléculaire CaCl2
Concentration 0.01 M
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Nom IUPAC dichlorure de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
CID PubChem 5284359
Quantité 1000 mL
ChEBI CHEBI:3312
Qualité Eu. Ph.