Learn More
Chlorure de calcium, extra pur, SLR, fusionné, granulaire, Fisher Chemical
Code produit 11488093 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488093 1 kg 1kg
10161800 500 g 500g
10478590 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488093 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1400/60
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 10043-52-4 | CaCl2 | 110,98 g/mol
Chlorure de calcium, extra pur, SLR, fusionné, granulaire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-52-4
Formule moléculaire CaCl2
Poids moléculaire (g/mol) 110.98
Numéro MDL 10903
Clé InChI UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de calcium
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 1600 °C
Point de fusion 782 °C
Couleur Beige
pH 8 à 10
Forme physique Solide
Quantité 1 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 110,99g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.