Learn More
Chlorure de calcium hexahydraté, 98,5 % et +, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 12658625 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12658625 5 kg 5kg
12648625 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12658625 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1250/65
Quantité Prix
1 204.00€ / 5kg
6 159.12€ / 5kg
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7774-34-7
Formule moléculaire CaCl2H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 219.07
Numéro MDL 149616
Clé InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dichlorure de calcium hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca++]
Spécification
Point de fusion 30°C
Couleur Incolore
pH 6.5 to 8.0
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 219.08g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride hexahydrate, 98.5%+, Specified (SLR)