Learn More
Chlorure de calcium hexahydraté, + de 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10054483 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10054483 1 kg Flacon en plastique 1kg
10559803 250 g Flacon en plastique 250g
10636124 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10054483 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389260010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.00€
    30.65€ / 1kg
    Économisez 6.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7774-34-7 | CaCl2·6H2O | 219.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-34-7
Formule moléculaire CaCl2·6H2O
Poids moléculaire (g/mol) 219.08
Numéro MDL MFCD00149616
Clé InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
CID PubChem 6093252
Nom IUPAC dichlorure de calcium hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium chloride hexahydrate
Point de fusion 30.0°C
Note relative au nom For analysis
Couleur Incolore
pH 4.5 to 8.5 (5% soln.)
Forme physique Morceaux
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Complexometry)
Formule linéaire CaCl2·6H2O
Merck Index 15, 1661
Informations sur la solubilité Solubility in water: 5360g/L (20°C)
Poids de la formule 219.08
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche