Learn More
Hexahydrate de chlorure de calcium, Honeywell Fluka™
Code produit 15691100 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conditionnement:
1kg
2.50kg
6 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15691100 6 x 1 kg 6 pièces
15671100 1 kg 1kg
15681100 2.5 kg 2.50kg
15601110 6 x 2.5 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15691100 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 120746X1KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
conforme aux normes analytiques de la Pharmacopée européenne, E509, 97 à 103 %, ≤ 0,0001 % Al
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7774-34-7
Formule moléculaire CaCl2H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 219.068
Numéro MDL MFCD00149616
Clé InChI QHFQAJHNDKBRBO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium chloride hexahydrate, antarcticite, acmc-20alis, calcium hexahydrate dichloride, calcium chloride-water 1/6, calcium chloride hydrate, puratronic, calcium chloride, hydrated, calcium chloride hydrate trace metals basis 1g
CID PubChem 6093252
Nom IUPAC dichlorure de calcium hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride Hexahydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.
Quantité 6 x 1 kg
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 219.08
Pourcentage de pureté 97 to 103%
Densité 1.71g/mL at 25°C