Learn More
Solution de chlorure de calcium, Fisher Chemical™
Code produit 12900924 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12900924 1000 mL Flacon 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12900924 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur VL 213 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.50€
    73.08€ / 1000mL
    Économisez 3.42€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Chloride
CAS 10035-04-8
Quantité 1000 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.01M (0.02N)
Conditionnement Flacon