Learn More
Cyanamide calcique, tech., Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium cyanamide |
| Point de fusion | 1340°C |
| Couleur | Gris |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 100 g |
| Formule linéaire | CaNCN |
| Numéro UN | UN1403 |
| Beilstein | 4124391 |
| Merck Index | 14,1662 |
| Poids de la formule | 80.11 |
| Afficher plus |