Learn More
Cyanamide calcique, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11493780
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11493780 500 g 500g
11473780 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11493780 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 089462.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 156-62-7 | CCaN2
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 156-62-7
Formule moléculaire CCaN2
Numéro MDL MFCD00064894
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium cyanamide
Point de fusion 1340°C
Couleur Gris
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Formule linéaire CaNCN
Numéro UN UN1403
Beilstein 4124391
Merck Index 14,1662
Poids de la formule 80.11
Qualité Technique
Odeur Specific type
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 2.29 g/mL