Learn More
Pantoate de calcium (D,L) (2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutyrate de calcium (RS)), Mikromol™
Code produit 30051304
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
Conditionnement:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051304 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051304 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1352.05
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Pantoate de calcium (D,L) (2,4-dihydroxy-3,3-diméthylbutyrate de calcium (RS))
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate)
CAS 2769863-44-5
Noms d’analytes ou de composants Calcium (D,L)-Pantoate (Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire 2 C6 H11 O4 . Ca
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Calcium (D,L)-Pantoate, Calcium (RS)-2,4-Dihydroxy-3,3-dimethylbutyrate
Formule InChI InChI=1S/2C6H12O4.Ca/c2*1-6(2,3-7)4(8)5(9)10;/h2*4,7-8H,3H2,1-2H3,(H,9,10);/q;;+2/p-2
SMILES [Ca+2].CC(C)(CO)C(O)C(=O)[O-].CC(C)(CO)C(O)C(=O)[O-]
Nom IUPAC calcio;2,4-dihidroxi-3,3-dimetilbutanoato
Poids moléculaire (g/mol) 334.38
Quantité 50 mg
Poids de la formule 334.0941 g/mol