Learn More
Fluorure de calcium, 99 %, pur, anhydre
Code produit 10430301 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10430301 100 g Flacon en plastique 100g
10328210 10 g Flacon en plastique 10g
13438468 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10430301 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218251000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 7789-75-5 | CaF2 | 78,08 g/mole
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Numéro MDL MFCD00010907
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2500.0°C
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Point de fusion 1402.0°C
Note relative au nom 99%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.18
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (CaF2)
Densité 3.1800g/mL
Formule linéaire CaF2
Fieser 15,287
Merck Index 15,1669
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonium salts
Nom IUPAC difluorure de calcium
Poids de la formule 78.08
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium fluoride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement