Learn More
Fluorure de calcium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474293
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11474293 2500 g Flacon en plastique 2500g
11454293 100 g Flacon en verre 100g
11464293 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474293 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10913.0E
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
Source importante sur le plan commercial pour les composés fluorés ainsi que pour le fluorure d’hydrogène. Couleur transparente de l’ultraviolet à l’infrarouge.
Calcium fluoride is the commercially important source for fluoride compounds as well as hydrogen fluoride. It is transparent from ultraviolet to infrared region. It is used in spectroscopy, thermal imaging systems and excimer lasers; it is also used in the manufacturing of optical components including windows, prisms and lenses. In addition, it is also used in aluminum-metallurgy, brake lining manufacturing industries, and in tooth enamel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Numéro MDL MFCD00010907
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition ≈2500°C
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Point de fusion 1403°C
Forme physique Crystals
Quantité 2500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Indice de réfraction 1.434
Gravité spécifique 3.18
Densité 3.18
Beilstein EM>5,
Informations sur la solubilité Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
Nom IUPAC difluorure de calcium
Poids de la formule 78.08
Pourcentage de pureté 99%