Learn More
Fluorure de calcium, précipité, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Calcium fluoride is used to manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers. In combination with KF, it is a useful fluorinating agent for conversion of other alkyl halides to fluorides. It may be used in the fabrication of microfluidic capillary electrophoresis (CE) devices.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le fluorure de calcium est utilisé pour fabriquer des composants optiques tels que les fenêtres et les lentilles employées dans les systèmes d’imagerie thermique, la spectroscopie et les lasers à excimère. En association avec KF, il s’agit d’un agent fluorescent utilisé pour convertir d’autres halogénures d’alkyle en fluorures. Il peut être utilisé dans la fabrication de dispositifs d’électrophorèse capillaire microfluidique (CE).
Solubilité
Soluble dans les sels d’ammonium. Soluble dans l’eau (légèrement).
Remarques
Conserver à température ambiante. Séparé des acides minéraux. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec l’humidité et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | ∼2500°C |
| Nom chimique ou matériau | Calcium fluoride |
| Point de fusion | 1403°C |
| Note relative au nom | Precipitated |
| Quantité | 5000 g |
| Odeur | Odorless |
| Indice de réfraction | 1.434 |
| Densité | 3.18 |
| Merck Index | 14,1667 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in ammonium salts. Soluble in water (slightly). |
| Afficher plus |