Learn More
Fluorure de calcium, Puratronic™, 99,985 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11390919
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11390919 10 g 10g
11380919 2 g 2g
11370919 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11390919 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010681.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Numéro MDL MFCD00010907
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition ∼2500°C
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Point de fusion 1403°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.434
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.18 g/mL
Merck Index 14,1667
Informations sur la solubilité Soluble in water (slightly).
Nom IUPAC difluorure de calcium
Poids de la formule 78.08
Pourcentage de pureté 99.985%
Qualité Puratronic