Learn More
Le fluorure de calcium, puriss., répond aux spécifications analytiques de DAB, 99,0-102,0 %, Honeywell Fluka™
Code produit 15640540 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
40 kg
Conditionnement:
100g
1kg
40kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15640540 40 kg 40kg
15620540 100 g 100g
15630540 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15640540 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 0112340KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux spécifications analytiques de DAB, 99,0-102,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Numéro MDL MFCD00010907
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
Nom IUPAC difluorure de calcium
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Note relative au nom Puriss., meets analytical specification of DAB, 99.0-102.0%
% max. CAS 100.0000%
Quantité 40 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 102.0%
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 78.07
Pourcentage de pureté 99.0 to 102.0%
Qualité puriss.
Perte à la dessiccation max. 0.5%
Conditionnement Boîte en carton
Densité 3.18g/mL at 25°C