Learn More
Cible de pulvérisation de fluorure de calcium, dia. 12,7 mm (0,5 po) x 2,5 mm (0,098 po) d’épaisseur 99,95 % (base de métaux)
Code produit 15494895
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 Ea.
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15494895 1 Ea. 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15494895 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043343.KS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Source de pulvérisation de magnétron
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride sputtering target
Note relative au nom 12.7mm (0.5 in.) dia. x 2.5mm (0.098 in.) thick
CAS 7789-75-5
Quantité 1 Ea.
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire CaF2
Numéro MDL MFCD00010907
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Nom IUPAC difluorure de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
Poids de la formule 78.08
Pourcentage de pureté 99.95%