Learn More
Fluorure de calcium, qualité dépôt sous vide, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397818
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397818 10 g 10g
11317828 50 g 50g
11307828 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11397818 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036377.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7789-75-5 | CaF2 | 78.08 g/mol
Calcium fluoride is used to produce a wide range of materials, manufacture optical components such as windows and lenses, used in thermal imaging systems, spectroscopy, and excimer lasers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-75-5
Formule moléculaire CaF2
Poids moléculaire (g/mol) 78.08
Numéro MDL MFCD00010907
Clé InChI WUKWITHWXAAZEY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium fluoride, kalziumfluorid, kalziumdifluorid, calcium 2+ difluoride, acmc-1bk0c, ksc377c5h, calcium fluoride 100g, calcium fluoride,optical grade
CID PubChem 84512
ChEBI CHEBI:35437
SMILES [F-].[F-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition ∼2500°C
Nom chimique ou matériau Calcium fluoride
Point de fusion 1403°C
Forme physique Pièces fondues
Quantité 10 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.434
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.18 g/mL
Merck Index 14,1667
Informations sur la solubilité Slightly soluble in acid. Insoluble in acetone.
Nom IUPAC difluorure de calcium
Poids de la formule 78.08
Pourcentage de pureté 99.9%