Learn More
Folinate de calcium, LoGiCal
Code produit 30458552
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458552 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458552 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0324.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Folinate
CAS 1492-18-8
Noms d’analytes ou de composants Calcium Folinate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H21 N7 O7 . Ca
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Calcium folinate, Calcium (2S)-2-[[4-[[[(6RS)-2-amino-5-formyl-4-oxo1,4,5,6,7,8-hexahydropteridin-6-yl]methyl]amino]benzoyl]amino]pentanedioate, Calcium 5-formyltetrahydrofolate, Calcium L-folinate, Calcium folinate, Calcium leucovorin, Folidan, Folinic acid calcium salt, Lederfoline, Leucovorin calcium, Leucovorin calcium salt, NSC 3590, Rescuvolin, Wellcovorin, Folic Acid Related Compound A as Calcium Salt
Formule InChI InChI=1S/C20H23N7O7.Ca/c21-20-25-16-15(18(32)26-20)27(9-28)12(8-23-16)7-22-11-3-1-10(2-4-11)17(31)24-13(19(33)34)5-6-14(29)30;/h1-4,9,12-13,22H,5-8H2,(H,24,31)(H,29,30)(H,33,34)(H4,21,23,25,26,32);/q;+2/p-2/t12?,13-;/m0./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Ca+2].NC1=NC(=O)C2=C(NCC(CNc3ccc(cc3)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)[O-])C(=O)[O-])N2C=O)N1
Nom IUPAC calcium;(2S)-2-[[4-[(2-amino-5-formyl-4-oxo-1,6,7,8-tétrahydroptéridin-6-yl)méthylamino]benzoyl]amino]pentanedioate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 511.5
Quantité 10 mg
Poids de la formule 511,1128 g/mol