Learn More
Gluconate de calcium, TRC
Code produit 30133394
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133394 50 g 50g
17978094 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30133394 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC14550050G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 299-28-5
Formule moléculaire 2 C6 H11 O7 . Ca
Poids moléculaire (g/mol) 430.37
Synonyme Calcium gluconate anhydrous, Anhydrous calcium d-gluconate, Calcium digluconate, D-Gluconic acid, calcium salt (2:1), Gluconic acid, calcium salt (2:1), D- (8CI), Biocal, Calcicol, Calciofon, Calcipur, Calcium D-gluconate, Calcium gluconate, Calcium hexagluconate, Calglucol, Calglucon, Dragocal, Ebucin, Glucal, Glucobiogen, Kalpren, Novocal
Nom IUPAC calcium ; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium gluconate
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule InChI InChI=1S/2C6H12O7.Ca/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1
Poids de la formule 430.0635
Pourcentage de pureté >95%
Quantité 50 g