Learn More
Calcium Hydroxide, ≥95.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit 15632430 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15632430 500 g Flacon poly 500g
15612430 100 g Flacon poly 100g
15622430 2.5 kg Flacon poly 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15632430 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 239232500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS, ≥ 95,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-62-0
Formule moléculaire CaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Numéro MDL MFCD00010901
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
CID PubChem 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Hydroxide
Point de fusion 450°C
Couleur Blanc
Quantité 500 g
Formule linéaire Ca(OH)2
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 74.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥95.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon poly
Aspect Powder
Densité 2.24g/mL at 25°C