Learn More
Hydroxyde de calcium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11470503
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11470503 5000 g 5000g
11460503 250 g 250g
11450503 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11470503 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12650.0I
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    120.65€ / 5000g
    Économisez 13.35€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’hydroxyde de calcium est utilisé comme floculant dans le traitement de l’eau et des eaux usées. Il est également employé dans le traitement de l’eau douce pour augmenter le pH de l’eau et ainsi limiter la corrosion des tuyaux. Il est souvent utilisé dans la production de stéarate de calcium. Il s’agit d’un ingrédient actif dans le blanchissage, le mortier et le plâtre. Ce composé est également utilisé dans le raffinage du pétrole dans le cadre de la préparation d’additifs pour huiles et de mélanges secs pour la peinture et la décoration. Il est appliqué comme un agent de conservation antifongique et antimicrobien pour le stockage des légumes.
Solubilité
Soluble dans le glycérol et les acides. Légèrement soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les acides forts. Incompatible avec l’anhydride maléique, le phosphore, le nitroéthane, le nitrométhane, les nicorparaffines, le nitropropane et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1305-62-0
Formule moléculaire CaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Numéro MDL MFCD00010901
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
CID PubChem 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Calcium hydroxide
Quantité 5000 g
Formule linéaire Ca(OH)2
Numéro UN UN3262
Merck Index 14,1673
Informations sur la solubilité Soluble in glycerol and acids. Slightly soluble in water.Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 74.09
Pourcentage de pureté 95%
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Densité 2.24
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium hydroxide
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Sicherheitshinweis
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hydroxide
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.