Learn More
Hydroxyde de calcium, 98 %, extra-pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10647192 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10647192 500 g Flacon en plastique 500g
10637192 100 g Flacon en plastique 100g
10398540 1 kg Flacon en plastique 1kg
10697352 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
10761604 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10647192 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219185000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.95€
    45.65€ / 500g
    Économisez 8.30€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1305-62-0 | CaH2O2 | 74.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1305-62-0
Formule moléculaire CaH2O2
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Numéro MDL MFCD00010901
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
CID PubChem 6093208
ChEBI CHEBI:31341
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Spécification
Point d’ébullition 2850.0°C
Nom chimique ou matériau Calcium hydroxide
Point de fusion 580.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre amorphe
Quantité 500 g
Identification Passes Tests
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Complexometry)
Densité 2.24g/mL
Formule linéaire Ca(OH)2
Merck Index 15, 1675
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1.65g/L (20°C). Other solubilities: soluble in acids (evolution of heat) and nh4cl sol, soluble in glycerol and sugar, insoluble in alcohol
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
Poids de la formule 74.09
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hydroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.