Learn More
Hydroxyde de calcium, poudre, A.C.S., BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Code produit 15547904 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 kg
Conditionnement:
Seau en PE
Conditionnement:
2kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15547904 2 kg Seau en PE 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15547904 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur 137205
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Hydroxide
CAS 1305-62-0
Forme physique Poudre
Quantité 2 kg
Formule moléculaire CaH2O2
Numéro MDL MFCD00010901
Synonyme calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
CID PubChem 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Poids de la formule 74.09
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED
Conditionnement Seau en PE
Gravité spécifique 1L = 2.24kg