Learn More
Hydroxyde de calcium, puriss., conforme aux spécifications analytiques FCC, Ph. eur., USP, 95-100,5 % (complexométrique), Honeywell
Code produit 15661090 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 kg
Conditionnement:
Sachet en papier / poly
Conditionnement:
25kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15661090 25 kg Sachet en papier / poly 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15661090 Fournisseur Honeywell Fluka Code fournisseur 1203825KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydroxide
Note relative au nom Puriss., meets analytical specification of FCC, Ph. Eur., USP, 95-100.5% (complexometric)
CAS 1305-62-0
% max. CAS 100.0000%
Quantité 25 kg
Plage de pourcentage du dosage 95 to 100.5%
Formule moléculaire CaH2O2
Formule linéaire Ca(OH)2
Numéro MDL MFCD00010901
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme calcium hydroxide, slaked lime, hydrated lime, calcium dihydroxide, calcium ii hydroxide, calcium oxide, hydrated, kalziumhydroxid, loeschkalk, pickling lime, calciumdihydroxid
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
CID PubChem 6093208
ChEBI CHEBI:31341
Poids de la formule 74.09g/mol
Pourcentage de pureté 95 to 100.5% (complexometric)
Qualité puriss.
Conditionnement Sachet en papier / poly
Densité 2.24g/mL at 25°C