Learn More
Hydroxyde de calcium, purum p.a., ≥96,0 % (T), Honeywell™
Code produit. 16625763 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
:
25 kg
Code produit. 16625763
Marque: Honeywell Research Chemicals 2118125KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydroxide
Point de fusion 580°C
CAS 1305-62-0
Couleur Incolore
% max. CAS ≤ 100%
pH 12 to 13
Quantité 25 kg
Formule moléculaire CaH2O2
Formule linéaire Ca(OH)2
Numéro MDL MFCD00010901
Clé InChI AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
SMILES [OH-].[OH-].[Ca++]
Nom IUPAC dihydroxyde de calcium
Poids moléculaire (g/mol) 74.09
Qualité Réactif
Densité 2.24 g/cm3 (20°C)