Learn More
Calcium hypochlorite, tech., granulés, 65 % de chlore disponible, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10626291 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
1kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10626291 1 kg Flacon en plastique 1kg
10195310 100 g Flacon en plastique 100g
10417772 5 kg Bouteille en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10626291 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 300340010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7778-54-3 | CaCl2O2 | 142.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-54-3
Formule moléculaire CaCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.98
Numéro MDL MFCD00010900
Clé InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
CID PubChem 24504
Nom IUPAC calcium;dihypochlorite
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hypochlorite
Point de fusion 100°C
Note relative au nom tech.
Couleur Vert ou blanc
pH ∼11.6 (1% aq. soln.)
Forme physique Solide granulaire ou granulés
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire Ca(OCl)2
Fieser 11,107
Merck Index 15,1676
Informations sur la solubilité Solubility in water: 200g/L (20°C) (decomposes). Other solubilities: decomposes in alcohol
Poids de la formule 142.98
Pourcentage de pureté ≥65% (available Cl)
Qualité Technique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hypochlorite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.