Learn More
Hypochlorite de calcium, technique.
Code produit 11339148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1000g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339148 250 g 250g
11319148 10 g 10g
15431817 1 kg 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042548.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Utilisé dans les déodorants, comme agent oxydant et agent de blanchiment | CAS : 7778-54-3 | CaCl₂O₂ | 142,976 g/mol
Déinfectant, agent oxydant, agent de décoloration. L’hypochlorite de calcium est utilisé pour l’hygiène des bassins et d’autres installations de traitement de l’eau. Il est également utilisé pour désinfecter l’eau portable, les équipements de l’industrie et les surfaces et les équipements des cuisine. En outre, il est utilisé pour frotter les tissus et le papier. Il est également utilisé dans les nettoyages de toilettes et les détergents à détergent. Il est utilisé comme agent oxydant en chimie organique. Il est impliqué dans le clivage des glycols, des acides alfa-hydroxy carboxyliques et des acides céto-acides pour donner respectivement des aldéhyses ou des acides carboxyliques fragmentés. Il joue un rôle important dans la réaction d’haloforme pour préparer le chloroforme.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7778-54-3
Formule moléculaire CaCl2O2
Numéro MDL MFCD00010900
Clé InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium hypochlorite, calcium hypochloride, bleaching powder, chlorinated lime, hypochlorous acid, calcium salt, caporit, losantin, pittchlor, pittcide, pittclor
CID PubChem 24504
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hypochlorite
Point de fusion 100°C
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 250 g
Aspect White granular powder
Densité 2.35
Informations sur la solubilité Soluble in water.
SMILES [O-]Cl.[O-]Cl.[Ca+2]
Nom IUPAC calcium;dihypochlorite
Poids moléculaire (g/mol) 142.976
Poids de la formule 142.98
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hypochlorite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium hypochlorite
RUO– À des fins de recherche uniquement