Learn More
Hypochlorite de calcium, technique, Fisher Chemical
Code produit 11418103 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418103 500 g 500g
10673933 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418103 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1720/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7778-54-3
Formule moléculaire CaCl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 142.98
Numéro MDL 10900
Clé InChI ZKQDCIXGCQPQNV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC hypochlorite de calcium
SMILES [Ca++].[O-]Cl.[O-]Cl
Spécification
Point de fusion 100°C
Couleur Blanc
pH 11.4
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 142.98g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hypochlorite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.