Specifications
| Nom chimique ou matériau | Calcium Hypochlorite |
| Point de fusion | 100°C |
| Couleur | Beige |
| Quantité | 5 g |
| Formule linéaire | Ca(OCl)2 |
| Numéro UN | UN1748 |
| Poids de la formule | 142.98g/mol |
| Qualité | Technique |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Aspect | Powder |
| Show More |