Learn More
Iodure de calcium, poudre, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348037
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348037 25 g 25g
11358037 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022395.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sensible à la lumière et hygroscopique
Calcium iodide, anhydrous is used as a drug in upper respiratory combinations, expectorants. And it is also used as Laboratory chemicals, Manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-68-8
Formule moléculaire CaI2
Poids moléculaire (g/mol) 293.887
Numéro MDL MFCD00010910
Clé InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
CID PubChem 5462722
ChEBI CHEBI:81718
Nom IUPAC calcium ; diiodure
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1100°C
Nom chimique ou matériau Calcium iodide
Point de fusion 784°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,1677
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,methanol,ethanol,acetone; Insoluble in ether
Poids de la formule 293.89
Pourcentage de pureté 99.5%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Densité 3.956 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium iodide, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium iodide