Learn More
Iodure de calcium, poudre, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11358037
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11358037 100 g 100g
11348037 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11358037 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 022395.22
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Sensible à la lumière et hygroscopique
Calcium iodide, anhydrous is used as a drug in upper respiratory combinations, expectorants. And it is also used as Laboratory chemicals, Manufacture of substances.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-68-8
Formule moléculaire CaI2
Poids moléculaire (g/mol) 293.887
Numéro MDL MFCD00010910
Clé InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
CID PubChem 5462722
ChEBI CHEBI:81718
Nom IUPAC calcium ; diiodure
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1100°C
Nom chimique ou matériau Calcium iodide
Point de fusion 784°C
Note relative au nom Anhydrous
Forme physique Poudre maillée de -20
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (Metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.956
Merck Index 14,1677
Informations sur la solubilité Freely soluble in water,methanol,ethanol,acetone; Insoluble in ether
Poids de la formule 293.89
Pourcentage de pureté 99.5%