Learn More
Hydrate d’iodure de calcium, Puratronic™, 99,9965 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366138
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366138 5 g 5g
11356138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11366138 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011117.06
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 71626-98-7 | CaI2 | 293.89 g/mol
Calcium iodide hydrate used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71626-98-7
Formule moléculaire CaI2
Poids moléculaire (g/mol) 293.89
Numéro MDL MFCD00149622
Clé InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium diiodide
SMILES [Ca++].[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium iodide hydrate
Point de fusion 42°C (decomposition)
Couleur Jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 5 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 2.55 g/mL
Merck Index 14,1677
Informations sur la solubilité Freely soluble in water and alcohol
Poids de la formule 293.89 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9965%
Qualité Puratronic