Learn More
Hydrate d’iodure de calcium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11319287
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11319287 100 g 100g
11309287 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11319287 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040136.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 71626-98-7 | CaI2 | 293.89 g/mol
Calcium iodide finds use in the preparation of complex used in polymerization and hydroamination as well as serving as a matrix for luminescent materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 71626-98-7
Formule moléculaire CaI2
Poids moléculaire (g/mol) 293.89
Numéro MDL MFCD00149622
Clé InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC calcium diiodide
SMILES [Ca++].[I-].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium iodide hydrate
Point de fusion 42°C (decomposition)
Couleur Blanc à gris
Forme physique Grumeaux
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.55 g/mL
Merck Index 14,1677
Informations sur la solubilité Freely soluble in water and alcohol
Poids de la formule 293.89 (Anhydrous)
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium iodide, hydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium iodide, hydrate