Learn More
Calcium iodide, ultra dry, 99.995% (metals basis)
Code produit 15447395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15447395 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15447395 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047121.14
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10102-68-8 | CaI2 | 293.887 g/mol
It is used in photography. It is also used in cat food as a source of iodine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-68-8
Formule moléculaire CaI2
Poids moléculaire (g/mol) 293.887
Numéro MDL MFCD00010910
Clé InChI UNMYWSMUMWPJLR-UHFFFAOYSA-L
Synonyme calcium iodide, calcium diiodide, calciumiodide, calcium 2+ diiodide, acmc-1c61l, ksc491a2n, calcium iodide, anhydrous 25g
CID PubChem 5462722
ChEBI CHEBI:81718
Nom IUPAC calcium;diiodide
SMILES [Ca+2].[I-].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1100°C
Nom chimique ou matériau Calcium iodide
Point de fusion 784°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Beads
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Sensibilité Hygroscopic; Light sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.956 g/mL
Merck Index 14,1677
Informations sur la solubilité Soluble in water (64.6g/100 mL (0°C)). Soluble in acetone and alcohols.
Poids de la formule 293.89
Pourcentage de pureté 99.995%