Learn More
Calcium L-lactate pentahydraté, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Calcium L-lactate pentahydrate |
| Point de fusion | 240.0°C |
| Note relative au nom | 98% |
| CAS | 865717-20-0, 28305-25-1 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6.0 to 8.0 (5% aq. soln.) |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (on dry substance) (Complexometry) |
| Formule moléculaire | C6H10CaO6·5H2O |
| Show More |