Learn More
Lactate de calcium pentahydraté, extra pur, SLR, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit 10385310 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10385310 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
12626677 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10385310 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1820/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5743-47-5
Formule moléculaire C6H20CaO11
Poids moléculaire (g/mol) 308.29
Numéro MDL 150987
Clé InChI HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYNA-L
Nom IUPAC calcium bis(2-hydroxypropanoate) pentahydraté
SMILES O.O.O.O.O.[Ca++].CC(O)C([O-])=O.CC(O)C([O-])=O
Spécification
Point de fusion 240°C
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 308.29g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique