Learn More
Métaborate de calcium, 99,992 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11342088
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11342088 100 g 100g
11322088 5 g 5g
11332088 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11342088 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 012988.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 13701-64-9 | B2CaO4 | 125.694 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13701-64-9
Formule moléculaire B2CaO4
Poids moléculaire (g/mol) 125.694
Numéro MDL MFCD00049397
Clé InChI ILOKQJWLMPPMQU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium metaborate, 2bo2.ca, calcium dioxoborinate, dimetaboric acid calcium salt, calcium 2+ diboron oxide hydroxide
CID PubChem 10290800
Nom IUPAC calcium ; oxido(oxo)borane
SMILES B(=O)[O-].B(=O)[O-].[Ca+2]
Specifications
Nom chimique ou matériau Calcium metaborate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Ca(BO2)2
Poids de la formule 125.7
Pourcentage de pureté 99.992%