Learn More
Nitrate de calcium, ACS, AR, cristal, Macron Fine Chemicals™
Code produit 15538694
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
POLYSTORMOR
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15538694 500 g POLYSTORMOR 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15538694 Fournisseur Avantor Macron Code fournisseur 423604
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nom IUPAC calcium bis(acide nitrique) tétrahydraté
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Nitrate
Note relative au nom 4-Hydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Poids de la formule 236.15
Qualité ACS
Conditionnement POLYSTORMOR