Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354569
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354569 100 g 100g
11457977 500 g 500g
11467977 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11354569 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16645.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.10€
    31.65€ / 100g
    Économisez 6.45€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le nitrate de calcium tétrahydraté est utilisé comme engrais azoté et comme inhibiteur de corrosion dans les carburants diesel. Il est utilisé dans les cellules végétales pour des expériences de mise en culture. Il est également utilisé dans les bains réfrigérants et la manipulation des eaux usées.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool et l’acétone.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
Numéro MDL MFCD00149604
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Calcium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 43°C to 45°C
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.82
Numéro UN UN1454
Merck Index 14,1682
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone.
Poids de la formule 236.15 (164.09 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium nitrate, tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..