Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, 98 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 132.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Calcium nitrate tetrahydrate |
| Point de fusion | 45.0°C |
| pH | 5.0 to 9.0 |
| Quantité | 5 kg |
| Gravité spécifique | 1.86 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Complexometry) |
| Densité | 1.8600g/mL |
| Formule linéaire | Ca(NO3)2·4H2O |
| Merck Index | 15,1684 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Calcium nitrate tetrahydrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.