Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, 99,98 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11397278 100 g 100g
11387278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397278 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 030482.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Calcium nitrate tetrahydrate is used as a nitrogenous fertilizer and a corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cells for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
Numéro MDL MFCD00149604
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Calcium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 42°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline ou poudre
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline or powder
Plage de pourcentage du dosage 99.98%
Densité 1.82
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone.
Poids de la formule 236.15 (164.09 Anhydrous)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate