Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, ≥ 99 %, (réactif ACS), MP Biomedicals
Code produit 11402401 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11402401 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11402401 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219380180
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
ACS grade reagent for industrial applications and culture media, commonly used to study bacterial growth and cell fixation.
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium Nitrate Tetrahydrate
CAS 13477-34-4
Forme physique Crystalline Powder
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule moléculaire CaH8N2O10
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC calcium bis(acide nitrique) tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Poids de la formule 236.2
Qualité Réactif ACS