Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10733221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10733221 1 kg Flacon en plastique 1kg
10733534 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10733221 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 217510010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.90€
    80.65€ / 1kg
    Économisez 12.25€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13477-34-4 | CaH8N2O10 | 236.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
Numéro MDL MFCD00149604
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132.0°C
Nom chimique ou matériau Calcium nitrate tetrahydrate
Point de fusion 45.0°C
Couleur Blanc
pH 4.5 to 7.0 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Crystals
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.86
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Complexometry)
Densité 1.8600g/mL
Formule linéaire Ca(NO3)2·4H2O
Merck Index 15, 1684
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1470g/L (0°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Poids de la formule 236.15
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.