Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, ACS, 99,0-103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11361749
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
Conditionnement:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361749 500 g 500g
11371749 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361749 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012364.36
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
Edge
Fabrication d’autres nitrates, engrais, allumettes
Calcium nitrate tetrahydrate is used as nitrogenous fertilizer and corrosive inhibitor in diesel fuels. It is utilized in plant cell for culture experiments. It is also used in cooling baths and waste water handling.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
Numéro MDL MFCD00149604
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Nom IUPAC dinitrate de calcium tétrahydraté
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Calcium nitrate
Point de fusion 42°C
Note relative au nom tetrahydrate
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0-103.0%
Numéro UN UN1454
Merck Index 14,1682
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetone and ammonia.
Poids de la formule 236.15 (164.09 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.0 to 103.0%
Qualité ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.82
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium nitrate tetrahydrate