Learn More
Nitrate de calcium tétrahydraté, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10642261 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10642261 1 kg 1kg
10724751 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642261 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/1882/60
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 13477-34-4
Formule moléculaire CaH8N2O10
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
Numéro MDL 149604
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC calcium bis(acide nitrique) tétrahydraté
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 132 °C
Point de fusion 45 °C
Couleur Blanc
pH 5 à 7
Forme physique Cristallin solide
Quantité 1 kg
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Poids de la formule 236,15g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium nitrate tetrahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.