Learn More
Tétrhydrate de nitrate de calcium, qualité réactif, pour analyse ACS, ≥ 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11412401 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11412401 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11412401 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0219380183
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium nitrate tetrhydrate
Note relative au nom Pour l’analyse ACS
CAS 13477-34-4
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Densité 1.86g/mL
Formule moléculaire CaH8N2O10
Synonyme calcium nitrate tetrahydrate, calcium nitrate hydrate, puratronic, acmc-1aekc, calcium nitrate tetra hydrate, ca.2no3.4h2o, ca no3 2.4h2o, calcium tetrahydrate dinitronate, calcium nitrate-water 1/4, calcium tetrahydrate dinitrate, calcium 2+ tetrahydrate dinitronate
Clé InChI MWGCGFYACDTFSB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.[Ca++].[O-][N+]([O-])=O
Nom IUPAC calcium bis(acide nitrique) tétrahydraté
Poids moléculaire (g/mol) 236.15
CID PubChem 16211656
ChEBI CHEBI:86159
Poids de la formule 236.2
Qualité Réactif